2-Iodo-1-(trifluoromethoxy)tetrafluoroethane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5449-1G PC5449-25G PC5449-5G
APOSPC5449-1GEA 116 EUR
APOSPC5449-1G APOSPC5449-25G APOSPC5449-5G
2-Iodo-1-(trifluoromethoxy)tetrafluoroethane 97%
2-Iodo-1-(trifluoromethoxy)tetrafluoroethane
Formula: C₃F₇IO
Pto. Ebullición: 47,5 °C
Densidad: 2,086 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155969
Núm. CAS: 1561-52-0