6-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(6-Fluoroquinolin-4-yl)hydrazine hydrochloride, 6-Fluoro-4-hydrazino-1-azanaphthalene hydrochloride
PC5461-250MG
PC5461-100MG
PC5461-1G
APOSPC5461-250MGEA
154
EUR
APOSPC5461-250MG
APOSPC5461-100MG
APOSPC5461-1G
6-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
6-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formula:
C₉H₈FN₃·ClH MW: 213,639 g/mol Pto. de fusión: >280 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02684141 Núm. CAS: 1172049-64-7 |