3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyramide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5462-1G PC5462-5G PC5462-250MG
APOSPC5462-1GEA 94.4 EUR
APOSPC5462-1G APOSPC5462-5G APOSPC5462-250MG
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyramide
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyramide
Formula: C₄H₆F₃NO₂
Pto. de fusión: 124…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784293
Núm. CAS: 453-34-9