4-(Trifluoromethylsulphonyl)-N-ethylaniline
Proveedor: Apollo Scientific
PC5467-1G PC5467-250MG
APOSPC5467-1GEA 706 EUR
APOSPC5467-1G APOSPC5467-250MG
4-(Trifluoromethylsulphonyl)-N-ethylaniline
4-(Trifluoromethylsulphonyl)-N-ethylaniline
Formula: C₉H₁₀F₃NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631696
Núm. CAS: 240490-01-1