3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC5474-1G
APOSPC5474-1GEA 174 EUR
APOSPC5474-1G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₄O₂
MW: 210,126 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660204
Núm. CAS: 886498-99-3