3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5478-250MG PC5478-1G
APOSPC5478-250MGEA 232 EUR
APOSPC5478-250MG APOSPC5478-1G
3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₉H₆F₆O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052963
Núm. CAS: 1048922-46-8