4,6-Difluoroindan-1-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 4,6-Difluoro-2,3-dihydro-1-oxo-1H-indene
PC5481-250MG
APOSPC5481-250MGEA 29.2 EUR
APOSPC5481-250MG
4,6-Difluoroindan-1-one 98%
4,6-Difluoroindan-1-one
Formula: C₉H₆F₂O
MW: 168,14 g/mol
Pto. de fusión: 98…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972815
Núm. CAS: 162548-73-4