5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-2-fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC5496-1G PC5496-250MG
APOSPC5496-1GEA 132 EUR
APOSPC5496-1G APOSPC5496-250MG
5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
Formula: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,115 g/mol
Pto. de fusión: 259 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411724
Núm. CAS: 171178-43-1