2-(N-Methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5503-1G PC5503-250MG PC5503-5G
APOSPC5503-1GEA 58 EUR
APOSPC5503-1G APOSPC5503-250MG APOSPC5503-5G
2-(N-Methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-(N-Methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₈F₃N₃
Pto. de fusión: 52…55 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052297
Núm. CAS: 163620-24-4