3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(2,4-Difluorophenoxy)propionic acid
PC5504-1G PC5504-5G
APOSPC5504-1GEA 72.5 EUR
APOSPC5504-1G APOSPC5504-5G
3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
Formula: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01764783
Núm. CAS: 777-28-6