3-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5509-1G PC5509-250MG
APOSPC5509-1GEA 43.5 EUR
APOSPC5509-1G APOSPC5509-250MG
3-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
3-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,022 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781603
Núm. CAS: 885522-04-3