Lithium difluoroacetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5514-1G PC5514-5G
APOSPC5514-1GEA 102 EUR
APOSPC5514-1G APOSPC5514-5G
Lithium difluoroacetate
Lithium difluoroacetate
Formula: C₂HF₂O₂·Li
MW: 101.966 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094294
Núm. CAS: 74956-94-8