6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC55148-1G PC55148-250MG
APOSPC55148-1GEA 696 EUR
APOSPC55148-1G APOSPC55148-250MG
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₁₀H₉BrF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31922517
Núm. CAS: 2366994-68-3