6-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5521-1G PC5521-500MG PC5521-250MG
APOSPC5521-1GEA 50.9 EUR
APOSPC5521-1G APOSPC5521-500MG APOSPC5521-250MG
6-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
6-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₄FIN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07781604
Núm. CAS: 885522-07-6