Fluorad® FC-100
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5533-2.5KG PC5533-10KG
APOSPC5533-2.5KGEA 136 EUR
APOSPC5533-2.5KG APOSPC5533-10KG
Fluorad® FC-100
Fluorad® FC-100
Pto. Ebullición: 98 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03099297
Núm. CAS: 147335-40-8