Pentafluorobenzyl acrylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Pentafluorobenzyl prop-2-enoate
PC5537-1G
PC5537-5G
PC5537-250MG
APOSPC5537-1GEA
198
EUR
APOSPC5537-1G
APOSPC5537-5G
APOSPC5537-250MG
Pentafluorobenzyl acrylate 97%
Pentafluorobenzyl acrylate
Formula:
C₁₀H₅F₅O₂ MW: 252,138 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042328 Núm. CAS: 153614-61-0 |