3,6-Difluoro-2-iodopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC55436-1G PC55436-250MG
APOSPC55436-1GEA 632 EUR
APOSPC55436-1G APOSPC55436-250MG
3,6-Difluoro-2-iodopyridine
3,6-Difluoro-2-iodopyridine
Formula: C₅H₂F₂IN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185559
Núm. CAS: 1214350-80-7