2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC55523-1G PC55523-250MG PC55523-5G
APOSPC55523-1GEA 575 EUR
APOSPC55523-1G APOSPC55523-250MG APOSPC55523-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₄F₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28790978
Núm. CAS: 1100833-35-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III