2,2-Difluoro-2-pyridin-2-ylacetamide ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5554-1G PC5554-250MG
APOSPC5554-1GEA 812 EUR
APOSPC5554-1G APOSPC5554-250MG
2,2-Difluoro-2-pyridin-2-ylacetamide ≥95%
2,2-Difluoro-2-pyridin-2-ylacetamide
Formula: C₇H₆F₂N₂O
MW: 172,132 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11858603
Núm. CAS: 1064652-41-0