1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC55631-1G PC55631-250MG
APOSPC55631-1GEA 841 EUR
APOSPC55631-1G APOSPC55631-250MG
1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one 95%
1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one
Formula: C₈H₅ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10696225
Núm. CAS: 944900-15-6