Perfluoro(2,3-dimethylbutane) 80%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Bis(trifluoromethyl)-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluorobutane
PC5567-25G PC5567-5G
APOSPC5567-25GEA 470 EUR
APOSPC5567-25G APOSPC5567-5G
Perfluoro(2,3-dimethylbutane) 80%
Perfluoro(2,3-dimethylbutane)
Formula: C₆F₁₄
MW: 338,042 g/mol
Pto. Ebullición: 57…59 °C
Densidad: 1,7729 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784184
Núm. CAS: 354-96-1