1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxamide
PC5573-1G PC5573-500MG
APOSPC5573-1GEA 174 EUR
APOSPC5573-1G APOSPC5573-500MG
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxamide 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxamide
Formula: C₁₁H₁₃F₃N₄O
MW: 274,242 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03237056
Núm. CAS: 465514-29-8