2-(Pentafluoropropenyl)pivalate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,2-Difluoro-1-(trifluoromethyl)vinyl pivalate
PC5577-25G PC5577-5G PC5577-1G
APOSPC5577-25GEA 830 EUR
APOSPC5577-25G APOSPC5577-5G APOSPC5577-1G
2-(Pentafluoropropenyl)pivalate 98%
2-(Pentafluoropropenyl)pivalate
Formula: C₈H₉F₅O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038873
Núm. CAS: 885275-40-1