1-Iodoperfluoroalkanes C6-C12

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC5585-100G PC5585-25G
APOSPC5585-100GEA 174 EUR
APOSPC5585-100G APOSPC5585-25G
1-Iodoperfluoroalkanes C6-C12
1-Iodoperfluoroalkanes C6-C12
Densidad: >2,000 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321478
Núm. CAS: 25398-32-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR