5-Bromo-6-fluoro-N-methylisatoic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-5-fluoro-1-methyl-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC56003-1G PC56003-250MG
APOSPC56003-1GEA 905 EUR
APOSPC56003-1G APOSPC56003-250MG
5-Bromo-6-fluoro-N-methylisatoic anhydride
5-Bromo-6-fluoro-N-methylisatoic anhydride
Formula: C₉H₅BrFNO₃
MW: 274,043 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28897200
Núm. CAS: 1980053-79-9