4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC56012-1G
PC56012-250MG
PC56012-5G
APOSPC56012-1GEA
155
EUR
APOSPC56012-1G
APOSPC56012-250MG
APOSPC56012-5G
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile
Formula:
C₇H₄BrFN₂ MW: 215,022 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD30297356 Núm. CAS: 2090323-74-1 |