3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56013-100MG PC56013-250MG
APOSPC56013-100MGEA 377 EUR
APOSPC56013-100MG APOSPC56013-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
Formula: C₄HBrF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660139
Núm. CAS: 933673-61-1