2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56022-1G PC56022-5G
APOSPC56022-1GEA 66.7 EUR
APOSPC56022-1G APOSPC56022-5G
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid 98%
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₆F₂O₂
MW: 172.129 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847292
Núm. CAS: 1201597-23-0