5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzoic acid 94%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56027-1G PC56027-250MG PC56027-5G
APOSPC56027-1GEA 299 EUR
APOSPC56027-1G APOSPC56027-250MG APOSPC56027-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzoic acid 94%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253.453 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24107203
Núm. CAS: 1204219-98-6