2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56034-1G PC56034-250MG
APOSPC56034-1GEA 140 EUR
APOSPC56034-1G APOSPC56034-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₃F₅O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09039179
Núm. CAS: 276244-25-8
UN: 3261
ADR: 8,III