Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56035-1G PC56035-5G PC56035-25G
APOSPC56035-1GEA 111 EUR
APOSPC56035-1G APOSPC56035-5G APOSPC56035-25G
Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Formula: C₉H₉FO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143295
Núm. CAS: 1215074-49-9