4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56036-1G PC56036-5G
APOSPC56036-1GEA 59.9 EUR
APOSPC56036-1G APOSPC56036-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
Formula: C₇H₇BrFN
MW: 204.04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22683228
Núm. CAS: 429683-46-5