4-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56037-1G PC56037-5G PC56037-250MG
APOSPC56037-1GEA 72.5 EUR
APOSPC56037-1G APOSPC56037-5G APOSPC56037-250MG
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrF₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11847046
Núm. CAS: 486460-26-8