5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56039-1G PC56039-250MG
APOSPC56039-1GEA 799 EUR
APOSPC56039-1G APOSPC56039-250MG
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18256209
Núm. CAS: 859538-41-3