3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenyl]methanol
PC56041-1G PC56041-250MG PC56041-5G
APOSPC56041-1GEA 1220 EUR
APOSPC56041-1G APOSPC56041-250MG APOSPC56041-5G
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₇F₃O₃S
MW: 240,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25460315
Núm. CAS: 1274903-38-6