2,2-Difluoropropanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56045-25G PC56045-5G
APOSPC56045-25GEA 1210 EUR
APOSPC56045-25G APOSPC56045-5G
2,2-Difluoropropanenitrile
2,2-Difluoropropanenitrile
Formula: C₃H₃F₂N
MW: 91.059 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07780127
Núm. CAS: 49781-49-9
UN: 3276
ADR: 6.1 III