2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56046-1G PC56046-250MG
APOSPC56046-1GEA 429 EUR
APOSPC56046-1G APOSPC56046-250MG
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)phenol
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₄F₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15527440
Núm. CAS: 1197236-32-0