5-Bromo-3-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
PC56047-250MG
APOSPC56047-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC56047-250MG
5-Bromo-3-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
5-Bromo-3-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃BrF₃NO₃
MW: 286,003 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30746953
Núm. CAS: 2092867-77-9