3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
PC56048-1G
APOSPC56048-1GEA 955 EUR
APOSPC56048-1G
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl bromide
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₆BrF₃O₂S
MW: 303,096 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14706281
Núm. CAS: 866208-07-3
UN: 3261
ADR: 8,III