3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
PC56049-1G PC56049-5G
APOSPC56049-1GEA 270 EUR
APOSPC56049-1G APOSPC56049-5G
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formula: C₆H₂Cl₂F₃NO
MW: 231.987 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11227182
Núm. CAS: 109919-33-7