4-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56063-1G PC56063-250MG PC56063-5G
APOSPC56063-1GEA 272 EUR
APOSPC56063-1G APOSPC56063-250MG APOSPC56063-5G
4-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
4-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Formula: C₇H₅BrF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13190652
Núm. CAS: 161952-62-1