3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56064-1G PC56064-250MG
APOSPC56064-1GEA 58 EUR
APOSPC56064-1G APOSPC56064-250MG
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzoic acid 95%
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆FIO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD24107165
Núm. CAS: 1542632-91-6