3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56067-1G PC56067-250MG
APOSPC56067-1GEA 69.6 EUR
APOSPC56067-1G APOSPC56067-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29065960
Núm. CAS: 1301739-15-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III