3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56069-1G PC56069-250MG
APOSPC56069-1GEA 671 EUR
APOSPC56069-1G APOSPC56069-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzaldehyde
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₃S
MW: 238,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25460320
Núm. CAS: 1274904-33-4