2-Bromo-5-fluorothiophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56075-1G PC56075-250MG
APOSPC56075-1GEA 0 EUR
APOSPC56075-1G APOSPC56075-250MG
2-Bromo-5-fluorothiophenol 95%
2-Bromo-5-fluorothiophenol
Formula: C₆H₄BrFS
Pto. Ebullición: 112…116 °C (35 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09475473
Núm. CAS: 55389-14-5