4'-Bromo-2,2,2,2',5'-pentafluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC56078-1G PC56078-250MG
APOSPC56078-1GEA 546 EUR
APOSPC56078-1G APOSPC56078-250MG
4'-Bromo-2,2,2,2',5'-pentafluoroacetophenone
4'-Bromo-2,2,2,2',5'-pentafluoroacetophenone
Formula: C₈H₂BrF₅O
MW: 288,997 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24107308
Núm. CAS: 1540160-13-1