2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoro-1-[3-(trifluoromethylsulphonyl)phenyl]ethanone
PC56079-1G PC56079-250MG
APOSPC56079-1GEA 1260 EUR
APOSPC56079-1G APOSPC56079-250MG
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Formula: C₉H₄F₆O₃S
MW: 306.182 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30830085
Núm. CAS: 1335013-85-8