2,2,2,2',6'-Pentafluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56084-1G PC56084-250MG PC56084-5G
APOSPC56084-1GEA 1320 EUR
APOSPC56084-1G APOSPC56084-250MG APOSPC56084-5G
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₂F₈O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30830086
Núm. CAS: 2149589-88-6