2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC56085-1G PC56085-250MG
APOSPC56085-1GEA 0 EUR
APOSPC56085-1G APOSPC56085-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₄F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18395392
Núm. CAS: 1261442-19-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR