2-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56086-5G PC56086-25G
APOSPC56086-5GEA 166 EUR
APOSPC56086-5G APOSPC56086-25G
2-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene 95%
2-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene
Formula: C₆H₂BrClF₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11849939
Núm. CAS: 1020198-58-6